Läs mer
Karbimazol, Mikromol™
Produktkod. 30050255
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050255 250 mg
1 options
Produktkod. 30050255 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1748.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karbimazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbimazole
CAS 22232-54-8
Analyt- eller komponentnamn Carbimazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-Delta4-imidazoline-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
IUPAC-namn etyl 3-metyl-2-sulfanylideneimidazol-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186,0463 g/mol