Läs mer
Carbimazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbimazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 186.0463 |
| Procent renhet | >95% |