missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Carbinoxamine-d6 Maleate (N,N-dimethyl-d6), CDN

Produktkod. 30326488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326488 0.05 g
30308917 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326488 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75640.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbinoxamine-d6 Maleate Salt
CAS 2747914-08-3
Molekylformel C16 D6 H13 Cl N2 O . C4 H4 O4
Kvantitet 0.05 g
Synonym Carbinoxamine-d6 maleate, Carbinoxamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) maleate, 2-[(4-Chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine (2 Z)-2-butenedioate, 2-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-di(methyl-d3)ethanamine (2 Z)-2-butenedioate, [2-[(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]ethyl]di(methyl-d3)amine maleate
InChI formel InChI=1 S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16 H,11-12H2,1-2H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3;
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2 H])([2 H])[2 H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 412.897
Formel vikt 412.1672 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.