missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbinoxamine-d6 Maleate Salt, TRC

Produktkod. 30351440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351440 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30351440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17592210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbinoxamine-d6 Maleate Salt
CAS 2747914-08-3
Molekylformel C16 D6 H13 Cl N2 O . C4 H4 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Carbinoxamine-d6 maleate, Carbinoxamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) maleate, 2-[(4-Chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine (2Z)-2-butenedioate, 2-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-di(methyl-d3)ethanamine (2Z)-2-butenedioate, [2-[(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]ethyl]di(methyl-d3)amine maleate
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3;
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 412.897
Formel vikt 412.1672
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.