Läs mer
Carbinoxamine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Carbinoxamine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbinoxamine Maleate |
| CAS | 3505-38-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbinoxamine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Allergefon, Allergefon maleate, Carbinoxamine Maleate, Ciberon, Clistin, Clistine Maleate, Cliston, Hislosine, Lergefin, NSC 62362, Paracarbinoxamine maleate, Polistin T-Caps, Rondec, Rondec DM, Pyridine, 2-[p-chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine Bimaleate, 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Visa mer |