Läs mer
Carbinoxamine maleate salt, MedChemExpress
Produktkod. 16488786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488786 100 mg
16422286 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488786 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1589A
MedChemExpress Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbinoxamine maleate salt
CAS 3505-38-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23ClN2O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (245.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(C(C2=NC=CC=C2)OCCN(C)C)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 406.86
Formel vikt 406.86
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation