Läs mer
Carbinoxamine Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbinoxamine Maleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 406.1295 |
| Procent renhet | >95% |