Läs mer
Carbinoxamine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 30052480
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052480 100 mg
1 options
Produktkod. 30052480 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1135.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carbinoxamine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbinoxamine N-Oxide
CAS 1256285-70-7
Analyt- eller komponentnamn Carbinoxamine N-Oxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H19 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Carbinoxamine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O2/c1-19(2,20)11-12-21-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3
LEDER C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
IUPAC-namn 2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 306.79
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 306.1135 g/mol