Läs mer
Carbocisteine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbocisteine-13C3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?