missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17919774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17919774 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17919774 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.130025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
CAS 92282-33-2
Analyt- eller komponentnamn Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H17 N O4 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, diethyl ester, hydrochloride (7CI), Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4S.ClH/c1-3-13-8(11)6-15-5-7(10)9(12)14-4-2;/h7H,3-6,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl (2R)-2-amino-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylpropanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 271.76
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 271.0645 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.