missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30052500
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052500 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052500 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.200025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
CAS 68114-23-8
Analyt- eller komponentnamn Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H21 N O4 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym S-[2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4S.ClH/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4;/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 299.8147
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 299.0958 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.