Läs mer
Carbocisteine Diisopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30050317
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050317 100 mg
1 options
Produktkod. 30050317 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carbocisteine Diisopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbocisteine Diisopropyl Ester
CAS 792135-12-7
Analyt- eller komponentnamn Carbocisteine Diisopropyl Ester
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C11 H21 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4S/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3/t9-/m0/s1
LEDER CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 263.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 263.1191 g/mol