Läs mer
Karbocistein Kaktam Natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbocisteine Lactam Sodium Salt |
| CAS | 88933-48-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5H6NNaO3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Monosodium Salt, (R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Sodium Salt, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3S.Na/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C1CSC[C@@H](C(O[Na])=O)N1 |
| IUPAC-namn | natrium; (3R)-5-oxotiomorfolin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.16 |
| Visa mer |