Läs mer
Karbocistein, LoGiCal
Beskrivning
Karbocistein
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbocisteine |
| CAS | 638-23-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbocisteine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H9 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6 CI,8 CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2-amino-3-(karboxymetylsulfanyl)propansyra |
| Visa mer |