Läs mer
Karbocistein, Mikromol™
Produktkod. 17997484
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17997484 500 mg
1 options
Produktkod. 17997484 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0236.00
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karbocistein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbocisteine
CAS 638-23-3
Analyt- eller komponentnamn Carbocisteine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6CI,8CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, AHR 3053, Bronchokod, Carbocit, Carbocysteine, Chilvax, DF 1794Y, L-(Carboxymethyl)cysteine, LJ 206, Lisil, Lisomucil, Loviscol, Muciclar, Mucocis, Mucodyne, Mucofan, Mucolase, Mucolex, Mucopront, Mucotab, Mukinyl, NSC 14156, Pectox, Pulmoclase, Reomucil, Rhinathiol, Rhinatiol, Rinatiol, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine, S-(Carboxymethyl)-L-cysteine, S-Carboxylmethyl-L-cysteine, Siroxyl, Thiodril, Transbronchin
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(karboxymetylsulfanyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 179.19
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 179,0252 g/mol