Läs mer
Carbocisteine Sulfoxide (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1 |
| Formel vikt | 195.0201 |