Läs mer
Karbocistein, TRC
Produktkod. 30138751
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138751 5 g
30134998 25 g
17997864 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1787605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-23-3
Molekylformel C5 H9 N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 179.19
Synonym Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6CI,8CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, AHR 3053, Bronchokod, Carbocit, Carbocysteine, Chilvax, DF 1794Y, L-(Carboxymethyl)cysteine, LJ 206, Lisil, Lisomucil, Loviscol, Muciclar, Mucocis, Mucodyne, Mucofan, Mucolase, Mucolex, Mucopront, Mucotab, Mukinyl, NSC 14156, Pectox, Pulmoclase, Reomucil, Rhinathiol, Rhinatiol, Rinatiol, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine, S-(Carboxymethyl)-L-cysteine, S-Carboxylmethyl-L-cysteine, Siroxyl, Thiodril, Transbronchin
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(karboxymetylsulfanyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbocisteine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Formel vikt 179.0252
Procent renhet >95%