Läs mer
Karbofuran D3 (N-metyl D3) 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran-d3 |
| CAS | 1007459-98-4 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylformel | C12 2H3 H12 N O3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimetyl-3H-1-bensofuran-7-yl) N-(trideuteriometyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.27 |
| Formel vikt | 224,124 g/mol |