Läs mer
Carbofuran, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran |
| CAS | 1563-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbofuran |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.25 |
| Visa mer |