missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbofuran N,N-Dibutyl-2λ1-disulfan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran N,N-Dibutyl-2Lambda1-disulfan-1-amine |
| CAS | 78081-77-3 |
| Molekylformel | C20 H32 N2 O3 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl((dibutylamino)disulfaneyl)(methyl)carbamate, Carbosulfan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N2O3S2/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)27-26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)SSN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[(dibutylamino)disulfanyl]-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.61 |
| Formel vikt | 412.185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?