Läs mer
Carbofuran N,N-Dibutyl-3λ1-trisulfan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran N,N-Dibutyl-3Lambda1-trisulfan-1-amine |
| CAS | 78081-78-4 |
| Molekylformel | C20 H32 N2 O3 S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl((dibutylamino)trisulfaneyl)(methyl)carbamate, Carbosulfan Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N2O3S3/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)27-28-26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)SSSN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[(dibutylamino)trisulfanyl]-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.675 |
| Formel vikt | 444.158 |