missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 221.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?