Läs mer
Carbofuranphenol-3-keto, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuranphenol-3-keto |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 178.063 |