Läs mer
Karbohydrazid, 97 %
Produktkod. 10301541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10301541 25 g Glasflaska 25g
10279690 100 g Glasflaska 100g
13438548 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10301541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403970250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 497-18-7
Molekylformel CH6N4O
Molekylvikt (g/mol) 90.09
MDL-nummer MFCD00007591
InChI-nyckel XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
IUPAC-namn 1,3-diaminourea
LEDER NNC(=O)NN
Specifications
Kemiskt namn eller material Carbohydrazide
Namnnotering 97%
Smältpunkt >153,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2NHCONHNH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 03,121
Merck Index 15,1804
Formel vikt 90.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carbohydrazide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.