Läs mer
Karbohydrazid, 97 %
Produktkod. 11479053
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479053 500 g 500g
11459053 25 g 25g
11469053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11145.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90,09 g/mol
Kolhydrazid används i stor utsträckning som härdare för hartser av epoxidtyp och som syreskrubber i pannsystem. Det används inom fotografi för att stabilisera färgframkallare som producerar bilder av azo-metin- och azinklasserna. Det används för att utveckla ammunitionsdrivmedel och stabilisera tvål. Det är också ett användbart reagens i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kolhydrazid används i stor utsträckning som härdare för hartser av epoxidtyp och som syreskrubber i pannsystem. Det används inom fotografi för att stabilisera färgframkallare som producerar bilder av azo-metin- och azinklasserna. Det används för att utveckla ammunitionsdrivmedel och stabilisera tvål. Det är också ett användbart reagens i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, koppar, zink, nickel, bly och mässing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-18-7
Molekylformel CH6N4O
Molekylvikt (g/mol) 90.09
MDL-nummer MFCD00007591
InChI-nyckel XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
IUPAC-namn 1,3-diaminourea
LEDER NNC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbohydrazide
Smältpunkt 153 °C till 158 °C
Linjär formel (H2NNH)2C=O
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1804
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 90.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.