Läs mer
Karbohydrazid, TRC
Produktkod. 30365335
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30365335 10 g
1 options
Produktkod. 30365335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18365510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbohydrazide
CAS 497-18-7
Molekylformel CH6N4O
Kvantitet 10 g
Synonym Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino-
InChI formel InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
LEDER NNC(=O)NN
IUPAC-namn 1,3-diaminourea
Molekylvikt (g/mol) 90.09
Formel vikt 90.0542