Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbol Fuchsin |
| Namnnotering | This compound is a mixture of basic fuchsin and phenol. |
| CAS | 4197-24-4 |
| Molekylformel | C21H22ClN3 |
| Synonym | Parafuchsine & Phenol |
| InChI-nyckel | HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N |
| LEDER | [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 4-[(Z)-(4-aminofenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-metylanilin;hydron;klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.878 |
| PubChem CID | 91997463 |
| Visa mer |