Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Carbol Fuchsin, ren
Produktkod. 10134351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134351 25 g Glasflaska 25g
10636972 5 g Glasflaska 5g
10723285 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134351 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 195790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4197-24-4
Molekylformel C21H22ClN3
Molekylvikt (g/mol) 351.878
MDL-nummer MFCD00143923
InChI-nyckel HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
IUPAC-namn 4-[(Z)-(4-aminofenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-metylanilin;hydron;klorid
LEDER [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbol Fuchsin
Namnnotering A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max (in water) about 542nm
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for microscopy) passes
UV-spektrometri Complies
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.