Läs mer
Carbomer 934 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbomer 934 (Technical Grade) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |