missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbomethoxyhydrazide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbomethoxyhydrazide-d3 |
| CAS | 1794752-06-9 |
| Molekylformel | C2H3D3N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Methoxycarbonyl)hydrazide-d3, (Methoxycarbonyl)hydrazine-d3, Carbomethoxyhydrazide-d3, Carbomethoxyhydrazine-d3, Methyl Carbazate-d3, Methyl Carbazinate-d3, Methyl Hydrazinecarboxylate-d3, Methyl Hydrazinocarboxylate-d3, Methyl Hydrazinoformate-d3, NSC 11709-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NN |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl N-aminocarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.1 |
| Formel vikt | 93.0618 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?