Läs mer
Karbometoxihydrazid, TRC
Produktkod. 30351991
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30351991 10 g
1 options
Produktkod. 30351991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17661510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbomethoxyhydrazide
CAS 6294-89-9
Molekylformel C2H6N2O2
Kvantitet 10 g
Synonym (Methoxycarbonyl)hydrazide, (Methoxycarbonyl)hydrazine, Carbomethoxyhydrazide, Carbomethoxyhydrazine, Methyl Carbazate, Methyl Carbazinate, Methyl Hydrazinecarboxylate, Methyl Hydrazinocarboxylate, Methyl Hydrazinoformate, NSC 11709
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
LEDER COC(=O)NN
IUPAC-namn metyl N-aminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 90.06