Läs mer
Kol, aktiverat, 2 mm& ner, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351458
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351458 250 g 250g
11371458 100 g 100g
11361458 1 kg 1kg
3 options
Produktkod. 11351458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010926.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För flytande rening
För flytande rening
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-86-4
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon
Namnnotering Activated
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.