Läs mer
Kol, aktiverat, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverade
Beskrivning
Kol, aktiverat, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverad är lämplig för avfärgning, deodorisering och reningstillämpningar. Den används huvudsakligen för gasfastillämpningar som emissionskontroll för bilar på grund av deras låga tryckfall, höga mekaniska hållfasthet och låga dammhalt. Den har hög avlägsningseffektivitet för att ta bort nedbrytningsbiprodukter för dricksvatten. Det tar också bort skumbildning som orsakar föroreningar för rening av amin- och glykolprocessströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Carbon, aktiverad, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverad är lämplig för avfärgning, deodorisering och reningstillämpningar. Den används huvudsakligen för gasfastillämpningar som emissionskontroll för bilar på grund av deras låga tryckfall, höga mekaniska hållfasthet och låga dammhalt. Den har hög avlägsningseffektivitet för att ta bort nedbrytningsbiprodukter för dricksvatten. Det tar också bort skumbildning som orsakar föroreningar för rening av amin- och glykolprocessströmmar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon |
| Namnnotering | aktiverade, Norit ROW 0,8 mm kulor, ånga aktiverad |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.