Läs mer
Kol, aktiverat, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverade
Produktkod. 11399105
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399105 100 g 100g
11309115 500 g 500g
11319115 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399105 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16334.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-44-0 | C | 12,011 g/mol
Kol, aktiverat, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverad är lämplig för avfärgning, deodorisering och reningstillämpningar. Den används huvudsakligen för gasfastillämpningar som emissionskontroll för bilar på grund av deras låga tryckfall, höga mekaniska hållfasthet och låga dammhalt. Den har hög avlägsningseffektivitet för att ta bort nedbrytningsbiprodukter för dricksvatten. Det tar också bort skumbildning som orsakar föroreningar för rening av amin- och glykolprocessströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Carbon, aktiverad, Norit ROW 0,8 mm pellets, ångaktiverad är lämplig för avfärgning, deodorisering och reningstillämpningar. Den används huvudsakligen för gasfastillämpningar som emissionskontroll för bilar på grund av deras låga tryckfall, höga mekaniska hållfasthet och låga dammhalt. Den har hög avlägsningseffektivitet för att ta bort nedbrytningsbiprodukter för dricksvatten. Det tar också bort skumbildning som orsakar föroreningar för rening av amin- och glykolprocessströmmar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifications
Kemiskt namn eller material Carbon
Namnnotering aktiverade, Norit ROW 0,8 mm kulor, ånga aktiverad
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.