Läs mer
Kol (amorft) (13C, 99 atom %) TRC
Produktkod. 17924655
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924655 10 mg
17941815 100 mg
17972135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17924655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC78016010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14762-74-4
Molekylformel 13C
Molekylvikt (g/mol) 13
IUPAC-namn Kol-13
LEDER [13C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon-13
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C/i1+1
Formel vikt 13.0034