Läs mer
Kolsvart, acetylen, 100% komprimerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496985
Change view
Kvantitet:
250 g
2 x 500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496985 250 g 250g
15406995 2 x 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045527.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
Det används i optisk datoranvändning, optiska minnen, optisk signalbehandling och kontroll av applikationer, C60 och dess derivat kan användas i stor utsträckning inom fotovoltaiska applikationer, magnetisk resonanstomografi, anti-HIV-läkemedel, anti-cancerläkemedel, kemoterapiläkemedel, kosmetiska tillsatser, forskning och andra områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-86-4
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon black
Färg Svart
Densitet 1.8 to 2.1g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall >99.9%
Kvantitet 250 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.