Läs mer
Kolsvart, Super P ∣r ledande, 99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457755
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457755 25 g 25g
15467755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30253.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kolsvart, Super P,> -99%, CAS-nummer-1333-86-4, 25g, (metallbas), Transportfaroklass: 4,1; Förpackningsgrupp: III; Rätt fraktnamn: BRANDFARLIGA FASTämnen, ORGANIC, NOS, 215-609-9, 12.01, H351, GHS H-deklaration H228-H351 Brandfarligt fast ämne. Misstänkt för att orsaka cancer.
Kolsvart Super-P (TIMCAL) användes som ledande medel. Super P ugn svart den bästa ledande tillsatsen. Kolsvart (ledande material, super P svart) tillsattes med bindemedel i kompositelektroden för att kompensera den låga elektriska konduktiviteten hos PPy och PPyDVB i miniemulsionspolymerisation. Hybrid Super P-SACNT ledande nätverk manifesterar sig som en lovande strategi för att förbättra batteriets prestanda med en minimal mängd ledande fyllmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Carbon black Super-P (TIMCAL) användes som ledande medel. Super P ugn svart den bästa ledande tillsatsen. Kolsvart (ledande material, super P svart) tillsattes med bindemedel i kompositelektroden för att kompensera den låga elektriska konduktiviteten hos PPy och PPyDVB i miniemulsionspolymerisation. Hybrid Super P-SACNT ledande nätverk manifesterar sig som en lovande strategi för att förbättra batteriets prestanda med en minimal mängd ledande fyllmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-86-4
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon black, Super P™
Namnnotering Conductive
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Formel vikt 12.01
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.