Läs mer
Cytiva Kolkapsel - 100 g aktivt kol
Beskrivning
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Aktivt kol |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 70 000 m 2 |
| Outlet stil | 3/8 tum FNPT eller 1/2 in. slang hulling |