Läs mer
Brannan™ Koldioxiddetektor
Produktkod. 17435313
Change view
Komponenter uppmätt:
Koldioxid
Produktkod. Komponenter uppmätt
17435313 Koldioxid
1 options
Produktkod. 17435313 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 38/920/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 SEK
    2106.67 SEK / Paket med 1
    Save 313.33 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
De Brannan koldioxiddetektor mäter koldioxid (CO 2 ), lufttemperatur och luftfuktighet. Levereras komplett med kalibreringscertifikat.
  • Mäter ventilation i slutna utrymmen som klassrum och arbetsplatser
  • Inomhusluftens kvalitet visas i ppm med färgkodade bra, normala och dåliga indikatorer
  • Den här enheten använder en icke-spridande infraröd CO 2 -sensor med hög precision som detekterar CO 2 exakt och känsligt
  • Den här produkten använder ett laddningsbart litiumbatteri med hög kapacitet inuti, vilket gör den idealisk för att flytta runt i ett utrymme
  • För att spara elektricitet stängs enheten av efter 30 minuters inaktivitet
  • A USB laddningskabel medföljer så att användaren kan ladda enheten med antingen en PC eller nätkontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/RoHS/WEEE
Detektionsgränser 0 till 9999 ppm, -20 °C till +70 °C, 0 till 100 % RH
Komponenter uppmätt Koldioxid
Sensortyper Icke-spridande infraröd CO 2 -sensor
Vikt (engelska) 0.5302 lb.
Vikt (metrisk) 0.2405 kg