Läs mer
Koldioxidstandard (CO 2 ) 6 g/L, Reagecon
Produktkod. 11728465 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 2 ml, 6 g/l
Förpackningsstorlek:
100 ampuller
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11728465 100 x 2 ml, 6 g/l 100 ampuller
1 options
Produktkod. 11728465 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer SC026C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    2576.91 SEK / Paket med 100
    Save 608.09 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
En av en serie standarder som används för att kalibrera och kontrollera Corning 965D koldioxidanalysator.
  • För kalibrering av koldioxidanalysator.
  • Användbar för att bestämma koldioxidhalten i kolsyrade drycker.
  • Använder råvaror av mycket hög renhet och specifikation.
  • Testad titremetriskt med Reagecons egen metod TPATB mot saltsyra, analytisk volymetrisk standardlösning.
  • Standard är direkt spårbart till NIST Standardreferensmaterial 723e - tris(hydroximetyl)aminometan.
  • Ett detaljerat analyscertifikat utfärdas med varje tillverkad batch.
Specifikationer
För användning med (applikation) Koldioxidanalys
Kvantitet 100 x 2 ml, 6 g/l