Läs mer
Koldioxidstandard (CO 2 ) släppmedel, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11513052 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11513052 6 x 200 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 11513052 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RR021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2387.72 SEK
    2285.68 SEK / Paket med 6
    Save 102.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som ett surt CO 2 släppmedel under mätning av CO 2 med hjälp av Corning 965D koldioxidanalysator
  • Användning av detta instrument är en av ett antal godkända tekniker som finns tillgängliga för bestämning av koldioxid i öl och andra kolsyrade drycker.
  • Detta instrument marknadsfördes sedan av Mettler Toledo som modell M965D CO 2 Analyzer.
  • Tillverkad med råvaror av mycket hög renhet och specifikation.
  • Testad med Reagecon Testmetod TPATA med resultat uttryckta i molär surhet, specifikation 2.0– 2,2 M surhet.
  • Ett certifikat om överensstämmelse utfärdas med varje batch.
Specifikationer
För användning med (applikation) Koldioxidanalys
Kvantitet 6 x 200 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CO2 RELEASE REAGENT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid