Läs mer
Koldisulfid, 99,9 %, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13438598 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438598 100 mL Glasflaska 100ml
13418598 1 L Glasflaska 1 L
13428598 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438598 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 445661000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.58 SEK
    323.65 SEK / 100ml
    Save 56.93 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-15- | CS2 | 76,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -111,0 °C
Densitet 1.2620g/mL, 1.262
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −30 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.627
Analysprocentintervall 99,85% min. (GC)
Linjär formel CS2
Viskositet 0,363 mPa (20 °C)
Merck Index 151811
Kokpunkt 46,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,9 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med vattenfri metanol, etanol, eter, bensen, kloroform, koltetraklorid och oljor
Formel vikt 76.13
Procent renhet 99.9%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.