Läs mer
Koldisulfid, 99,9 %, för spektroskopi
Produktkod. 10245980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245980 25 mL Glasflaska 25ml
10561231 500 mL Glasflaska 500ml
10399083 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 SEK
    489.63 SEK / 25ml
    Save 15.37 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn metandition
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -111,0 °C
Abs. 0,01 max vid 420 nm, 0,05 max vid 410 nm, 0,1 max vid 400 nm, 0,5 max vid 390 nm, 1,3 max vid 380 nm
Densitet 1.2620g/mL, 1.262
Kvantitet 25 mL
Flampunkt −30 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.627
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel CS2
Viskositet 0,363 mPa (20 °C)
Vatten 0,03% max.
Beilstein 03, 197
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Merck Index 15, 1811
Kokpunkt 46,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,9 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med vattenfri metanol, etanol, eter, bensen, kloroform, koltetraklorid och oljor
Formel vikt 76.13
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.