Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon disulfide |
| Smältpunkt | -111,0 °C |
| Abs. | 0,01 max vid 420 nm, 0,05 max vid 410 nm, 0,1 max vid 400 nm, 0,5 max vid 390 nm, 1,3 max vid 380 nm |
| Densitet | 1.2620g/mL, 1.262 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −30 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.627 |
| Rester efter avdunstning | 0,0005% max. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Carbon disulfide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H372-Orsakar organskador.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.