Läs mer
Koldisulfid, ACS-reagens, ≥99,9 %, Solstice
Produktkod. 15656700
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15656700 1 L Glasflaska 1 L
15678450 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15656700 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6769181L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,9 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn metandition
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -76 °C
Färg Färglös
Densitet 1,266 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.5
Tändpunkt 212 °C
Odör Obehagligt
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kokpunkt 46 °C (1013 hPa)
Löslighetsinformation 2,9 g/L i vatten vid 20 °C
Formel vikt 76,14 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide