Läs mer
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10705521 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Produktkod.
10705521 500mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Produktkod. 10705521 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2920/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 5
Smältpunkt -111°C
CAS 75-15-0
Färg Colorless
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel CS2
Ångtryck 400 hPa at 20°C
MDL-nummer 11321
Viskositet 0.363cp at 20°C
Kokpunkt 46°C
Formel vikt 76.13g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.