Läs mer
Koldisulfid, CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15602870
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15602870 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15672860 100 mL Glass Bottle 100ml
15682860 1 L Glasflaska 1 L
15692860 4 x 2 L Glass Bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15602870 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2706606X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,9 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn metandition
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -112°C to -111°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Abs. max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt −30°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CS2
UN-nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kokpunkt 46°C
Formel vikt 76.14
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC