Läs mer
Koldisulfid, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,9%, Solstice
Produktkod. 15682860
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15682860 1 L Glasflaska 1 L
15672860 100 mL Glasflaska 100ml
15602870 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15692860 4 x 2 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15682860 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2706601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 SEK
    1231.30 SEK / 1 L
    Save 248.70 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,9 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn metandition
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -112 °C till -111 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, ™ för HPLC, ≥99,9%
Abs. Max. 0,50 vid 388 nm, Max. 1,0 vid 386 nm, Max. 0,01 vid 750 nm, Max. 0,01 500 nm, Max. 0,05 vid 410 nm, Max. 0,10 vid 403 nm, Max. 0,25 vid 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1,266 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt −30 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CS2
UN-nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kokpunkt 46 °C
Formel vikt 76.14
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide