Läs mer
Koldisulfid, CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. p-7111787
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15672860
Brand: Honeywell-Chromasolv 270660100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,9 %
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-15-0
Molekylformel CS2
Molekylvikt (g/mol) 76.131
MDL-nummer MFCD00011321
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-namn methanedithione
LEDER C(=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon disulfide
Smältpunkt -112°C to -111°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Abs. max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 46°C
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −30°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CS2
UN-nummer UN1131
Beilstein 1098293
Formel vikt 76.14
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC