Läs mer
Koldisulfid, Solstice
Produktkod. 15683470
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683470 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15683470 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 316271L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1351.28 SEK / 1 L
    Save 73.72 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
för IR-spektroskopi, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 % (GC)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon Disulfide
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
CAS 75-15-0
Densitet 1,266 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.5
Flampunkt −30 °C (−22 °F)
Tändpunkt 212 °F
Molekylformel CS2
MDL-nummer MFCD00011321
UN-nummer 1131
Beilstein 1098293
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
InChI-nyckel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=S)=S
IUPAC-namn metandition
Molekylvikt (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Formel vikt 76,14 g/mol
Procent renhet ≥99,9 % (GC)
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide